Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin, elektroforesgrad
Produktkod. 15400327
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400327 100 mL 100ml
15490317 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400327 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63734.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin används som polymerisationsaccelerator vid gelelektrofores, lösningsmedel och oxidationsreagens. N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin används som antihyperlipidemi, växttillväxtstimulator, patogentillväxthämmare, ger resistens mot växtsjukdomar. TEMED används tillsammans med ammoniumpersulfat för att katalysera polymerisationen av akrylamid vid tillverkning av polyakrylamidgeler, som används vid gelelektrofores. TMEDA används i stor utsträckning som en ligand för metalljoner. TEMED kan också vara en komponent i hypergoliska drivmedel. Tetrametyletylendiamin (TEMED) är en viktig katalysator för polyakrylamidgelpolymerisation. TEMED används ofta med en annan katalysator, APS , för framställning av polyakrylamidgeler för protein- och nukleinsyraanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer N
,N,N′ ,N′ -Tetrametyletylendiamin används som polymerisationsaccelerator vid gelelektrofores, lösningsmedel och oxidationsreagens. N,N,N′ ,N′ -Tetrametyletylendiamin används som antihyperlipidemi, växttillväxtstimulator, patogentillväxthämmare, ger resistens mot växtsjukdomar. TEMED används tillsammans med ammoniumpersulfat för att katalysera polymerisationen av akrylamid vid tillverkning av polyakrylamidgeler, som används vid gelelektrofores. TMEDA används i stor utsträckning som en ligand för metalljoner. TEMED kan också vara en komponent i hypergoliska drivmedel. Tetrametyletylendiamin (TEMED) är en viktig katalysator för polyakrylamidgelpolymerisation. TEMED används ofta med en annan katalysator, APS , för framställning av polyakrylamidgeler för protein- och nukleinsyraanalys.
Löslighet Lösligt i
vatten 10 mg/ml vid 20 °C.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider, koppar, kvicksilver, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-18-9
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.208
MDL-nummer MFCD00008335
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
LEDER CN(C)CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Smältpunkt -55°C
Färg Färglös
Densitet 0.775
Kokpunkt 120°C to 122°C
Flampunkt 18°C (154°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2372
Beilstein 1732991
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,9134
Löslighetsinformation Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Formel vikt 116.21
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.