Läs mer
N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin, elektroforesgrad, MP Biomedicals
Produktkod. 11471612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471612 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11471612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04805615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 SEK
    1343.70 SEK / 50ml
    Save 71.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
110-18-9 (TEMED) Renhet: >99 % polymerisationsaccelerator för polyakrylamidgelbildning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N«,N«-Tetramethyl-Ethylenediamine
CAS 110-18-9
Molekylformel C6H16N2
Kvantitet 50 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCN(C)C
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TEMED, Electrophoresis Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine