Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
| CAS | 110-18-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 H16 N2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | N1,N1,N2,N2-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, (Dimethylamino)ethyl)dimethylamine, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, 2,5-Dimethyl-2,5-diazahexane, Dabco TMEDA, Dimethyl[2-(dimethylamino)ethyl]amine, Kaolizer 11, MR, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminoethane, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminoethane, Propamine D, TEMED, TMED, TMEDA, Tetrameen, Toyocat TE |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)CCN(C)C |
| IUPAC-namn | N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.2 |
| Visa mer |