Läs mer
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15821561
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821561 250 mL 250ml
15811561 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15821561 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8218970250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-70-6
Specifikationer
Smältpunkt <-80°C
Densitet 0.92 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 162°C/1013 hPa
Molekylformel [(CH3)2N]2C=NH
MDL-nummer MFCD00008323
Kvantitet 250 mL
Synonym N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine, N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
Molekylvikt (g/mol) 115.18