Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametanediamine, TRC
Produktkod. 30455416
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30455416 10 mg
1 options
Produktkod. 30455416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT31107010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylmethanediamine
CAS 51-80-9
Molekylformel C5H14N2
Kvantitet 10 mg
Synonym 2,4-Dimethyl-2,4-diazapentane, Bis(dimethylamino)methane, Dimethyl[(dimethylamino)methyl]amine, Methylenebis(dimethylamine)
InChI formel InChI=1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
LEDER CN(C)CN(C)C
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametanedamin
Molekylvikt (g/mol) 102.18
Formel vikt 102.1157