Läs mer
N,N,N',N'-Tetrametylendiamin, 99%
Produktkod. 11346766
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346766 100 g 100g
11336766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04037.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102,18 g/mol
N,N,N',N'-Tetrametylmetylendiamin är ett reagens som används som en lämplig källa för Mannich-mellanprodukten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N,N′ ,N′ -Tetrametylmetylendiamin är ett reagens som används som en lämplig källa för Mannich-mellanprodukten.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-80-9
Molekylformel C5H14N2
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00008328
InChI-nyckel VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
LEDER CN(C)CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Smältpunkt -55 °C
Densitet 0.749
Kokpunkt 83 °C till 85 °C
Flampunkt −12 °C (10 °F)
Linjär formel (CH3)2NCH2N(CH3)2
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1731946
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
IUPAC-namn [(dimetylamino)metyl]dimetylamin
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylmethylenediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.