Läs mer
N,N’,N’’-Triacetyl Chitotriose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N',N' '-Triacetylchitotriose |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H41N3O16/c1-8(32)25-11(4-28)17(36)21(12(35)5-29)42-24-16(27-10(3)34)20(39)22(14(7-31)41-24)43-23-15(26-9(2)33)19(38)18(37)13(6-30)40-23/h4,11-24,29-31,35-39H,5-7H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,33)(H,27,34)/t11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 627.2487 |