Läs mer
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt med (E)-3-hydroxy-2-propenal, TRC
Produktkod. 30451891
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30451891 100 mg
1 options
Produktkod. 30451891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT773768100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt with (E)-3-Hydroxy-2-propenal
CAS 100683-54-3
Molekylformel C19H39NO2
Kvantitet 100 mg
Synonym Malondialdehyde Tetrabutylammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]\C=C\C=O
IUPAC-namn (E)-3-oxoprop-1-en-1-olate; Tetrabutylazanium
Molekylvikt (g/mol) 313.5
Formel vikt 313.2981