Läs mer
N,n,n-trimethyl-1,3-propanediamine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,n,n-trimethyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 4543-96-8 |
| Molekylformel | C6H16N2 |
| MDL-nummer | MFCD00014879 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CN(C)CCCNC |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.20 |
| Procent renhet | 98% |