Läs mer
N,N,N'-Trimetyl-1,3-propandiamin, TRC
Produktkod. 30453927
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30453927 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30453927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7966602.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine
CAS 4543-96-8
Molekylformel C6H16N2
Kvantitet 2.5 g
Synonym N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine, (3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N'-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N'-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N'-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, N1,N1,N3-Trimethylpropane-1,3-diamine
InChI formel InChI=1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
LEDER CNCCCN(C)C
IUPAC-namn N,N',N'-trimetylpropan-1,3-diamin
Molekylvikt (g/mol) 116.2
Formel vikt 116.1313