missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N,N'-Trimethyl-1,4-benzenediamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N'-Trimethyl-1,4-benzenediamine Dihydrochloride |
| CAS | 2739-08-4 |
| Molekylformel | C9H14N2 .2HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N1,N1,N4-Trimethylbenzene-1,4-diamine, 4-(Dimethylamino)-N-methylaniline Dihydrochloride, N,N,N'-Trimethyl-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride, N,N,N'-Trimethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c1-10-8-4-6-9(7-5-8)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3 |
| LEDER | CNc1ccc(cc1)N(C)C |
| IUPAC-namn | 1-N,1-N,4-N-trimethylbenzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?