Läs mer
N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31005770
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31005770 25 g 25g
30997182 1 kg 1kg
30998117 500 g 500g
30998596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31005770 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11635325g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
CAS 5350-41-4
Molekylformel C10H16BrN
MDL-nummer MFCD00011780
Kvantitet 25 g
LEDER C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 230.15
Procent renhet 97%