Läs mer
N,N,N-Trimethyl-2-oxo-1-propanaminium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N-Trimethyl-2-oxo-1-propanaminium Chloride |
| CAS | 54541-46-7 |
| Molekylformel | C6H14ClNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetonyltrimethylammonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CC(=O)C[N](C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-(trimethyl-λ^{5}-azanyl)propan-2-one;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.63 |
| Formel vikt | 151.0764 |