missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N,N-Trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium, Inner Salt(>85%), TRC

Produktkod. 30456788
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456788 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT9020105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-[3-(perfluoro-1-hexanesulfonamido)propan-1-yl]-N,N,N-trimethylammonium
CAS 38850-51-0
Molekylformel C12 H15 F13 N2 O2 S
Kvantitet 5 mg
Synonym 1-Propanaminium','N,N,N-trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-','inner salt, N,N,N-Trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium (N-TAmP-FHxSA), N-TAmP-FHxSA
InChI formel InChI=1S/C12H15F13N2O2S/c1-27(2,3)6-4-5-26-30(28,29)12(24,25)10(19,20)8(15,16)7(13,14)9(17,18)11(21,22)23/h4-6H2,1-3H3
LEDER C[N+](C)(C)CCC[N-]S(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(=O)=O
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexylsulfonyl-[3-(trimethylazaniumyl)propyl]azanide
Molekylvikt (g/mol) 498.3039
Formel vikt 498.0647
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.