Läs mer
N,N,N-Trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium, Inner Salt(>85%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-[3-(perfluoro-1-hexanesulfonamido)propan-1-yl]-N,N,N-trimethylammonium |
| CAS | 38850-51-0 |
| Molekylformel | C12 H15 F13 N2 O2 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium','N,N,N-trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-','inner salt, N,N,N-Trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium (N-TAmP-FHxSA), N-TAmP-FHxSA |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15F13N2O2S/c1-27(2,3)6-4-5-26-30(28,29)12(24,25)10(19,20)8(15,16)7(13,14)9(17,18)11(21,22)23/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | C[N+](C)(C)CCC[N-]S(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexylsulfonyl-[3-(trimethylazaniumyl)propyl]azanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 498.3039 |
| Formel vikt | 498.0647 |