Läs mer
N,N,N'-Trimethyl-d6-1,3-propanediamine (N,N-dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 1219803-54-9 |
| Molekylformel | C6 D6 H10 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | N,N,N'-Trimethyl-d6-1,3-propanediamine (N,N-dimethyl-d6), N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N1,N1-Di(methyl-d3)-N3-methyl-1,3-propanediamine, N-[3-Di(methyl-d3)aminopropyl]-N-methylamine |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCNC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N-methyl-N',N'-bis(trideuteriomethyl)propane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.242 |
| Formel vikt | 122.169 g/mol |
| Visa mer |