Läs mer
N,N,N-Trimetylethanaminium Jodid, TRC
Produktkod. 30452817
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30452817 250 mg
1 options
Produktkod. 30452817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796388250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N-Trimethylethanaminium Iodide
CAS 51-93-4
Molekylformel C5 H14 N . I
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14N.HI/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].CC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn etyl(trimetyl)azanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 215.076
Formel vikt 215.017