Läs mer
N,N,N'-Trimetyletylendiamin, 96%
Produktkod. 11308287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308287 1 g 1g
11398277 5 g 5g
11318287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031785.03
 Begränsad artikel
I lager
Används som en prekursor i syntesen av ett nytt tvillingsurfaktant nämligen N,N-dimetyl-N-{2-[N'-metyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]etyl}-1-alkylammoniumbromider. Används också som en aminokomponent för in-situ-bildning av alfaaminoalkoxider. Involverad i syntesen av N,N'-dimetyl-N'-(2-hydroxy-aetyl)-aetylendiamin. | CAS: 142-25-6 | C5H14N2 | 102,181 g/mol
N,N,N'-trimetyletylendiamin används som en prekursor i syntesen av en ny gemini ytaktiv substans, dvs. N,N-dimetyl-N-{2-[N'-metyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]etyl}-1-alkylammoniumbromider. Det används också som en aminkomponent för in-situ-bildning av alfa-aminoalkoxider. Vidare är det involverat i syntesen av N,N'-dimetyl-N'-(2-hydroxi-aetyl)-aetylendiamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
  • Används som prekursor vid syntes av nya gemini ytaktiva medel, dvs. N,N-dimetyl-N-{2-[N'-metyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]etyl}-1-alkylammoniumbromider
  • Används som aminkomponent för in-situ-bildning av alfa-aminoalkoxider Inblandad i syntes av N,N'-dimetyl-N'-(2-hydroxi-aetyl)-aetylendiamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-25-6
Molekylformel C5H14N2
Molekylvikt (g/mol) 102.181
MDL-nummer MFCD00014874
InChI-nyckel HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67338
IUPAC-namn N,N',N'-trimetyletan-1,2-diamin
LEDER CNCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Densitet 0.804 g/mL
Kokpunkt 116 °C till 118 °C
Flampunkt 9 °C (49 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Formel vikt 102.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.