Läs mer
N,N,N-Trimethylglycine N-Hydroxysuccinimide Ester Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N,N-Trimethylglycine-N-Hydroxysuccinimide Ester, Bromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N2O4.BrH/c1-11(2,3)6-9(14)15-10-7(12)4-5-8(10)13;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 294.0215 |