Läs mer
N,N,Nft.,Nft.-Tetrametyletylendiamin, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496491 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496491 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11496491 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219401950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 SEK
    1226.85 SEK / 50ml
    Save 63.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin är en tertiär aminbas
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Densitet 0,775 g/ml vid 20 °C
Analysprocentintervall Cirka 99 %
Molekylformel C6H16N2
MDL-nummer MFCD00008335
Kvantitet 50 mL
Synonym temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
InChI-nyckel KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCN(C)C
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formel vikt 116.2
Procent renhet 99%
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Vätska