Läs mer
N-(n-Nonyl)deoxygalactonojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(n-Nonyl)deoxygalactonojirimycin |
| CAS | 223771-83-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H31 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14+,15-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-nonylpiperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.41 |
| Formel vikt | 289.2253 |
| Visa mer |