Läs mer
N-(n-Nonyl)deoxynojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(n-Nonyl)deoxynojirimycin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 289.2253 |