Läs mer
N-(n-Octyl)-n-pentylamine, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11379525
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11379525
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18869.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6835-13-8
Molekylformel C17H15ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 332.76
MDL-nummer MFCD03093075
InChI-nyckel HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M
Synonym n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+%
PubChem CID 20069586
LEDER CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(n-Octyl)-n-pentylamine
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Beilstein 7524567
Känslighet Air Sensitive
IUPAC-namn N-pentyloctan-1-amine
Formel vikt 199.38
Procent renhet ≥98%