Läs mer
N-(n-Propyl)maleimide, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11300054
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300054 5 g 5g
11310054 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00460.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21746-40-7
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.15
MDL-nummer MFCD00014541
InChI-nyckel DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylmaleimide, 1-propyl-1h-pyrrole-2,5-dione, n-n-propyl maleimide, n-propyl maleimide, n-n-propylmaleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-propyl, 1-propyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-propylmaleinimide, acmc-20ak14
PubChem CID 89033
LEDER CCCN1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(n-Propyl)maleimide
Smältpunkt 24°C to 26°C
Densitet 1.073
Kokpunkt 97°C (18 mmHg)
Flampunkt 88°C (190°F)
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1525008
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 1-propylpyrrole-2,5-dione
Formel vikt 139.15
Procent renhet 94%