Läs mer
N,N'-tiodiftalimid (>90 %), TRC
Produktkod. 30482049
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482049 250 mg
30474790 1 g
30473412 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN597400250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7764-29-6
Molekylformel C16 H8 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 324.31
Synonym 2,2'-thiobis(isoindoline-1,3-dione), N,N'-thiodi Phthalimide, 2,2'-Thiobis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], N,N'-Thiobisphthalimide
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)sulfanylisoindol-1,3-dion
LEDER O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Thiodiphthalimide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H
Formel vikt 324.0205