Läs mer
N,Nft.-oktametylenbis(2,2-dikloracetamid), 98,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445481 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11445481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215805083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1390.43 SEK / 250mg
    Save 69.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
A white to off-white powder used as a chemical intermediate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N'-Octamethylenebis(2, 2-dichloroacetamide)
CAS 1477-57-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 98.2%
Molekylformel C12H20Cl4N2O2
MDL-nummer MFCD00000841
Kvantitet 250 mg
Synonym fertilysin, bis-diamine, n,n'-octane-1,8-diyl bis 2,2-dichloroacetamide, fertilysine, n,n'-octamethylenebis dichloroacetamide, bisdiamine, fertilysine n, n,n'-bis dichloroacetyl-1,8-octamethylenediamine, n,n'-octamethylenebis 2,2-dichloroacetamide, n,n'-bis dichloracetyl-1,8-octanediamine
InChI-nyckel FAOMZVDZARKPFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCCCNC(=O)C(Cl)Cl)CCCNC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-diklor-N-[8-[(2,2-dikloracetyl)amino]oktyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 366.104
PubChem CID 15134
Formel vikt 366.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver