Läs mer
N-Nitro-1H-imidazol-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitro-1H-imidazol-2-amine |
| CAS | 123342-91-6 |
| Molekylformel | C3H4N4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(1H-Imidazol-2-yl)nitramide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O2/c8-7(9)6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6) |
| LEDER | O=N(NC1=NC=CN1)=O |
| IUPAC-namn | N-(1H-imidazol-2-yl)nitramide |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.09 |
| Formel vikt | 128.03 |