Läs mer
N-Nitro-Alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitro-alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(11-14)8-7-10(13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,13H,7-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 194.11 |