Läs mer
N-ω -Nitro-L-argininmetylesterhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495051 25 g 25g
11475051 5 g 5g
11485051 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215584625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5450.00 SEK
    5187.84 SEK / 25g
    Save 262.16 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 51298-62-5
Molekylformel C7H16ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 269.69
MDL-nummer MFCD00039052,MFCD00133613
InChI-nyckel QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
IUPAC-namn vätemetyl (2S)-2-amino-5-{[amino(nitroamino)metyliden]amino}pentanoatklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-ω-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 269.7
Kvalitet Biokemisk
Fysisk form Pulver