missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine (Stabilized with Water), TRC

Produktkod. 30010068
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010068 5 g
30006681 100 mg
30006547 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4939905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70-25-7
Molekylformel C2 H5 N5 O3
Molekylvikt (g/mol) 147.09
Synonym Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N-nitroso- (9CI, ACI), Guanidine, 1-methyl-3-nitro-1-nitroso- (6CI, 8CI), N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (ACI), 1-Methyl-1-nitroso-2-nitroguanidine, 1-Methyl-1-nitroso-3-nitroguanidine, 1-Methyl-2-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine, 1-Nitroso-3-nitro-1-methylguanidine, Methylnitronitrosoguanidine, MNNG, N-Methyl-N-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N1-nitro-N-nitrosoguanidine, N-Methyl-nitroso-N'-nitroguanidine, N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanadine, N-Nitroso-N-methyl-N'-nitroguanidine, N-Nitroso-N-methylnitroguanidine, N-Nitroso-N'-nitro-N-methylguanidine, N-Nitrosoguanidine, Nitrosoguanidine, NSC 9369, NTG
IUPAC-namn 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
LEDER CN(N=O)C(=N)N[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N'-Nitro-N-nitroso-N-methylguanidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H5N5O3/c1-6(5-8)2(3)4-7(9)10/h1H3,(H2,3,4)
Formel vikt 147.0392
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.