missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitro-S-methylisothiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitro-S-methylisothiourea |
| CAS | 2986-25-6 |
| Molekylformel | C2H5N3O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1-nitro-2-thiopseudourea, 1-Nitro-2-methylisothiourea, NSC 47544, S-Methyl-1-nitroisothiourea S-Methyl-N-nitroisothiourea S-Methyl-N-nitroisourea, Nitrocarbamimidothioic Acid Methyl Ester, Methyl Nitrocarbamimidothioate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5N3O2S/c1-8-2(3)4-5(6)7/h1H3,(H2,3,4) |
| LEDER | O=N(NC(SC)=N)=O |
| IUPAC-namn | methyl nitrocarbamimidothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.14 |
| Formel vikt | 135.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?