missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-1-(2-methoxyphenyl)piperazine, TRC

Produktkod. 30424798
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424798 500 mg
30427426 250 mg
30414259 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN754470500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2219339-64-5
Molekylformel C11H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 221.26
Synonym 1-(2-Methoxyphenyl)-4-nitroso-piperazine
IUPAC-namn 1-(2-methoxyphenyl)-4-nitrosopiperazine
LEDER COc1ccccc1N2CCN(CC2)N=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-1-(2-methoxyphenyl)piperazine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N3O2/c1-16-11-5-3-2-4-10(11)13-6-8-14(12-15)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Formel vikt 221.1164
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.