Läs mer
N-Nitroso-1-(2-methoxyphenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-1-(2-methoxyphenyl)piperazine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O2/c1-16-11-5-3-2-4-10(11)13-6-8-14(12-15)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 221.1164 |