Läs mer
N-nitroso-2-metyltiazolidin 4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30133948
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133948 250 mg
17970565 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN529970250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103659-08-1
Molekylformel C5 H8 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 176.19
Synonym 2-Methyl-3-nitroso-4-thiazolidinecarboxylic acid (ACI), 2-Methyl-3-nitroso-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-Methyl-N-nitrosothiazolidine-4-carboxylic acid, N-Nitroso-2-methylthiazolidine 4-carboxylic acid
IUPAC-namn 2-metyl-3-nitroso-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER O=NN1C(SCC1C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-2-methylthiazolidine 4-Carboxylic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O3S/c1-3-7(6-10)4(2-11-3)5(8)9/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
Formel vikt 176.0256