Läs mer
N-Nitroso-3-pyrrolidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-3-pyrrolidinol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-4-1-2-6(3-4)5-8/h4,7H,1-3H2 |
| Formel vikt | 116.0586 |