Läs mer
N-Nitroso-4-piperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-4-piperidone |
| CAS | 55556-91-7 |
| Molekylformel | C5H8N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Nitroso-4-piperidinone, 4-Keto-N-Nitrosopiperidine, N-Nitroso-4-piperidinone;N-Nitroso-4-piperidone, Nitroso-4-piperidone |
| LEDER | O=NN1CCC(=O)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |