Läs mer
N-Nitroso Acetanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Acetanilide |
| CAS | 938-81-8 |
| Molekylformel | C8 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Nitroso-N-phenylacetamide, NSC 95272 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-7(11)10(9-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N(N=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-nitroso-N-phenylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.161 |
| Formel vikt | 164.059 |