missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-bisoprolol, TRC

Produktkod. 30473583
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473583 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN312040100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-bisoprolol
CAS 2820170-76-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18H30N2O5
Kvantitet 100 mg
Synonym N-Nitroso Bisoprolol
InChI formel InChI=1S/C18H30N2O5/c1-14(2)20(19-22)11-17(21)13-25-18-7-5-16(6-8-18)12-23-9-10-24-15(3)4/h5-8,14-15,17,21H,9-13H2,1-4H3
LEDER O=NN(CC(O)COC1=CC=C(C=C1)COCCOC(C)C)C(C)C
IUPAC-namn N-(2-hydroxy-3-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propyl)-N-isopropylnitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 354.44
Formel vikt 354.22
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.