Läs mer
N-Nitroso-D,L-proline-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-D,L-proline-d3 |
| CAS | 65807-08-1 |
| Molekylformel | C5 2H3 H5 N2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Nitroso-D,L-proline-d3, NSC 109546-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9)/i3D2,4D |
| LEDER | [2H]C1([2H])CCC([2H])(N1N=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,5,5-trideuterio-1-nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.147 |
| Formel vikt | 147.072 |