missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-D-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-D-proline |
| CAS | 42022-03-7 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | D-Proline, 1-nitroso- (9CI), (2R)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Nitroso-D-proline, 1-Nitroso-D-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H]1CCCN1N=O |
| IUPAC-namn | (2R)-1-nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?