Läs mer
N-Nitroso Desbutyl Bupivacaina, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Desbutyl Bupivacaina |
| CAS | 3035512-94-5 |
| Molekylformel | C14H19N3O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)15-14(18)12-8-3-4-9-17(12)16-19/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,15,18) |
| LEDER | O=NN1CCCCC1C(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-1-nitrosopiperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.33 |
| Formel vikt | 261.15 |