Läs mer
N-Nitroso Desloratadine-d4, TRC
Produktkod. 30477716
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477716 25 mg
30469731 5 mg
30465552 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52537225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2733579-31-0
Molekylformel C19H14D4ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 343.85
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-d4
IUPAC-namn 8-chloro-11-(1-nitrosopiperidin-4-ylidene-2,2,6,6-d4)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
LEDER O=NN(C([2H])([2H])C/1)C([2H])([2H])CC1=C2C3=C(C=CC=N3)CCC4=C/2C=CC(Cl)=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso Desloratadine-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2/i10D2,11D2
Formel vikt 343.14
Procent renhet >95%