Läs mer
N-Nitroso Desloratadin, TRC
Produktkod. 30468466
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468466 5 mg
30483359 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30468466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5253705MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246819-22-6
Molekylformel C19 H18 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 339.8187
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
IUPAC-namn 8-klor-11-(1-nitrosopiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[2,4-b]pyridin
LEDER Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vikt 339.1138
Procent renhet >95%