missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso Desmethyldiphenhydramine, TRC

Produktkod. 30480313
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480313 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN424470250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso Desmethyldiphenhydramine
CAS 55855-43-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H18 N2 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym N-Nitroso-N-Desmethyl Diphenhydramine, Ethanamine','2-(diphenylmethoxy)-N-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), 2-(Diphenylmethoxy)-N-methyl-N-nitrosoethanamine (ACI), N-Nitroso-N-desmethyldiphenhydramine
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O2/c1-18(17-19)12-13-20-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16H,12-13H2,1H3
LEDER CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)N=O
IUPAC-namn N-(2-benzhydryloxyethyl)-N-methylnitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 270.326
Formel vikt 270.137
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.