Läs mer
N-nitroso-di-n-butylamin-d18 (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 17997629
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
17997629 1 x 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17997629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT94681X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-di-n-butylamine d18
CAS 1219798-82-9
Molekylformel C8 2H18 N2 O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym N-Nitroso-di-n-butylamine D18
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl) lustgasamid
Molekylvikt (g/mol) 176.35
Formel vikt 176.2549
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Nitroso-di-n-butylamine d18 1 mg/mL