missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-di-n-butylamine-d18, TRC

Produktkod. 30471815
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471815 10 mg
30480552 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52553710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-di-n-butylamine d18
CAS 1219798-82-9
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C8 2H18 N2 O
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Nitroso-di-n-butylamine D18
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 176.35
Formel vikt 176.2549
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.