missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-di-n-butylamine-d18, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-di-n-butylamine d18 |
| CAS | 1219798-82-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C8 2H18 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Nitroso-di-n-butylamine D18 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.35 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?