Läs mer
N-Nitroso-di-n-hexylamine, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319580
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30319580 10 mg
1 options
Produktkod. 30319580 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA15603700
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodi-n-hexylamine
CAS 6949-28-6
Analyt- eller komponentnamn N-Nitrosodi-n-hexylamine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H26 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C12H26N2O/c1-3-5-7-9-11-14(13-15)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
LEDER CCCCCCN(CCCCCC)N=O
IUPAC-namn N,N-dihexylnitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 214.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 214.2045 g/mol