missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-di-n-octylamine, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodioctylamine |
| CAS | 6335-97-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitrosodioctylamine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C16 H34 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Octanamine, N-nitroso-N-octyl- (9CI, ACI), Dioctylamine, N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Nitroso-N-octyl-1-octanamine (ACI), Dioctylnitrosamine, Dioctylnitrosoamine, N-Dioctylnitrosamine, N-Nitrosodi-n-octylamine, Nitrosodi-n-octylamine, Nitrosodioctylamine, NSC 38886, N-Nitrosodioctylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34N2O/c1-3-5-7-9-11-13-15-18(17-19)16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCN(CCCCCCCC)N=O |
| IUPAC-namn | N,N-dioctylnitrous amide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?