Läs mer
n-Nitroso-di-n-propylamin, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15276216 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15276216 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15276216 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
N-Nitrosodi-n-propylamin621-64-71000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nitrosodi-n-propylamine
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 621-64-7, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H14N2O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCN(CCC)N=O
IUPAC-namn N,N-dipropylnitrös amid
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 130.191
PubChem CID 12130
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82358
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Nitroso-di-n-propylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, notrosodipropylamine
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning